Stampa…
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
L04507.09 L04507.18
L04507.09EA 31.3 EUR
L04507.09 L04507.18
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Purity: 98% CAS No.: 883-44-3 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.22 Melting Point: 75-80° Beilstein Reference: 158489
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso molecolare: 205,21 g/mol
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023097
CAS Number: 883-44-3
EINECS: 212-931-1