4-Methylpyrocatechol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 452-86-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 140°(284°F)
Melting Point: 67-69°
Boiling Point: 251°
Beilstein Reference: 636512
MDL No.: MFCD00002205
Formula:
C₇H₈O₂ Punto di ebollizione: 251 °C Punto di fusione: 67…69 °C Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002205 CAS Number: 452-86-8 EINECS: 207-214-5 |