Stampa…
5-Aminouracil 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aminouracil, 5-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L04452.06 L04452.14
L04452.06EA 30.3 EUR
L04452.06 L04452.14
5-Aminouracil 97%
5-Aminouracil
Purity: 97% CAS No.: 932-52-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127250
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,1 g/mol
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006025
CAS Number: 932-52-5
EINECS: 213-252-3