Isovaleric anhydride 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 95%
CAS No.: 1468-39-9
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4165
Melting Point: -65°
Boiling Point: 103-104°/24mm
Beilstein Reference: 1635850
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015051
Formula:
C₁₀H₁₈O₃ Punto di ebollizione: 103…104 °C (24 mmHg) Punto di fusione: –65 °C Densità: 0,927 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015051 CAS Number: 1468-39-9 EINECS: 215-994-3 UN: 3265 ADR: 8,III |