Olio di ricino
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 8001-79-4
Flash Point: 230°(446°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 313°
Merck Reference: 14,1898
Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Punto di ebollizione:
313 °C Punto di fusione: –10 °C Densità: 0,961 Flash Pt: 230 °C (446 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130746 CAS Number: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 14,1898 |