Stampa…
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L03503.14 L03503.06
L03503.14EA 192 EUR
L03503.14 L03503.06
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine 95%
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
Purity: 95% CAS No.: 13686-66-3 Molecular Formula: C6H17NSi Formula Weight: 131.30 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 741862 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00048523
Formula: C₆H₁₇NSi
Punto di ebollizione: 109…110 °C
Densità: 0,800
Flash Pt: <–5 °C (23 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048523
CAS Number: 13686-66-3
EINECS: 237-202-5
ADR: 3,II