Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
L03425.14 L03425.22 L03425.36
L03425.14EA 38 EUR
L03425.14 L03425.22 L03425.36
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato 97
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Purity: 97% CAS No.: 13408-09-8 Molecular Formula: (HOCH2)2CHOPO(ONa)2.5H2O Formula Weight: 306.12 (216.04anhy) pH: 9.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3744328 Merck Reference: 14,8622 MDL No.: MFCD00149083
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Peso molecolare: 306.11 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Merck Index: 14,8622