Stampa…
N-Alliltiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L03377.14 L03377.22
L03377.14EA 35 EUR
L03377.14 L03377.22
N-Alliltiourea ≥98%
N-Alliltiourea
Purity: 98% CAS No.: 109-57-9 Molecular Formula: C4H8N2S Formula Weight: 116.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 70-78° Beilstein Reference: 1071470 Merck Reference: 14,9362 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004940
Formula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Punto di ebollizione: 191 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…78 °C
Densità: 1,220
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004940
CAS Number: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9362