Stampa…
α-Bromo-p-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromomethylbenzoic acid, 4-(Bromomethyl)benzoic acid
L03371.06 L03371.14 L03371.22
L03371.06EA 48.2 EUR
L03371.06 L03371.14 L03371.22
α-Bromo-p-toluic acid ≥97%
α-Bromo-p-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 6232-88-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 1862870 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002567
Formula: C₈H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 316 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 223…227 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002567
CAS Number: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8,II