Stampa…
6-Aminouracil 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil
L03332.22 L03332.36
L03332.22EA 41.7 EUR
L03332.22 L03332.36
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Purity: 98% CAS No.: 873-83-6 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 120491 MDL No.: MFCD00006071
Formula: C₄H₅N₃O₂
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Punto di fusione: 360 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006071
CAS Number: 873-83-6
EINECS: 212-854-3