Phenyltrimethylsilane ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Trimethyl(phenyl)silane
Purity: 99%
CAS No.: 768-32-1
Molecular Formula: C9H14Si
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 1855012
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008271
Formula:
C₉H₁₄Si Peso molecolare: 150,3 g/mol Punto di ebollizione: 169…170 °C Densità: 0,871 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008271 CAS Number: 768-32-1 EINECS: 212-192-5 ADR: 3,III |