Stampa…
N-(Bromomethyl)phthalimide 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
L02818.09 L02818.18
L02818.09EA 48.8 EUR
L02818.09 L02818.18
N-(Bromomethyl)phthalimide 95%
N-(Bromomethyl)phthalimide
Purity: 95% CAS No.: 5332-26-3 Molecular Formula: C9H6BrNO2 Formula Weight: 240.07 Odour: Odourless Melting Point: 144-150° Beilstein Reference: 140943 MDL No.: MFCD00005897
Formula: C₉H₆BrNO₂
Peso molecolare: 240,06 g/mol
Punto di ebollizione: 410 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 144…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005897
CAS Number: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2