Stampa…
3-(2-Hydroxyethyl)indole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
L02555.03 L02555.06
L02555.03EA 22.5 EUR
L02555.03 L02555.06
3-(2-Hydroxyethyl)indole ≥97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Purity: 97% CAS No.: 526-55-6 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.20 Flash Point: 255°(491°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 174°/2mm Beilstein Reference: 125553 Merck Reference: 14,9798 MDL No.: MFCD00005659
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Punto di ebollizione: 174 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 56…59 °C
Flash Pt: 255 °C (491 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005659
CAS Number: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 14,9798