2-Hexynoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 764-33-0
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCO2H
Formula Weight: 112.13
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Beilstein Reference: 1744983
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014371
Formula:
C₆H₈O₂ Punto di ebollizione: 110…112 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 23…26 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014371 CAS Number: 764-33-0 UN: 3261 ADR: 8,III |