Vinyltrimethylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 754-05-2
Molecular Formula: C5H12Si
Formula Weight: 100.24
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 54-56°
Beilstein Reference: 956572
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008606
Formula:
C₅H₁₂Si Punto di ebollizione: 54…56 °C Punto di fusione: –132 °C Densità: 0,690 Flash Pt: –24 °C (–11 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008606 CAS Number: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 ADR: 3,II |