Stampa…
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
L01304.06 L01304.14
L01304.06EA 44.1 EUR
L01304.06 L01304.14
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 10516-71-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 43-47° Beilstein Reference: 1874422
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Punto di fusione: 43…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014027
CAS Number: 10516-71-9
EINECS: 234-049-6