Stampa…
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid
L01279.06 L01279.14
L01279.06EA 94 EUR
L01279.06 L01279.14
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 621-54-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 1947445
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 110…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016554
CAS Number: 621-54-5
EINECS: 210-692-8