Stampa…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 68.9 EUR
L00953.03 L00953.06
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Punto di fusione: 103…107 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS Number: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9