Stampa…
Tetrabromopyrocatechol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetrabromocatechol, Tetrabromobenzene-1,2-diol
L00690.06 L00690.14
L00690.06EA 30.4 EUR
L00690.06 L00690.14
Tetrabromopyrocatechol 96%
Tetrabromopyrocatechol
Purity: 96% CAS No.: 488-47-1 Molecular Formula: C6H2Br4O2 Formula Weight: 425.70 Melting Point: 189-193° Beilstein Reference: 2051548
Formula: C₆H₂Br₄O₂
Peso molecolare: 425,7 g/mol
Punto di ebollizione: 379 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 189…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002189
CAS Number: 488-47-1
EINECS: 207-678-9