Ethyl phenylpropiolate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 2216-94-6
Molecular Formula: C6H5C≡CCO2CH2CH3
Formula Weight: 174.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 152…153 °C (21 mmHg) Punto di fusione: 60 °C Densità: 1,055 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00009185 CAS Number: 2216-94-6 EINECS: 218-703-8 |