N-Methylmaleimide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 930-88-1
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 108550
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00005508
Formula:
C₅H₅NO₂ Punto di ebollizione: 194 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 94…96 °C |
MDL Number:
MFCD00005508 CAS Number: 930-88-1 EINECS: 213-226-1 UN: 2928 ADR: 6.1,II |