Stampa…
N-Etilmaleimmide (NEM) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
L00355.09 L00355.18
L00355.09EA 88.6 EUR
L00355.09 L00355.18
N-Etilmaleimmide (NEM) ≥98%
N-Etilmaleimmide (NEM)
Purity: 98+% CAS No.: 128-53-0 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Pungent Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 112448 Merck Reference: 14,3822 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00005509
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di ebollizione: 209…211 °C
Punto di fusione: 43…46 °C
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005509
CAS Number: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3822