Stampa…
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
H51058.03 H51058.06
H51058.03EA 165 EUR
H51058.03 H51058.06
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 873-73-4 Molecular Formula: C8H5Cl Formula Weight: 136.58 Flash Point: 57°(135°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 179° UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00191917
Formula: C₈H₅Cl
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 179 °C
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: 57 °C (135 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191917
CAS Number: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III