Stampa…
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50564.03 H50564.06
H50564.03EA 48.2 EUR
H50564.03 H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 99725-44-7 Molecular Formula: C8H8BrF Formula Weight: 203.06 Boiling Point: 95°/22mm MDL No.: MFCD01320701
Formula: C₈H₈BrF
Peso molecolare: 203,05 g/mol
Punto di ebollizione: 95 °C (22 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320701
CAS Number: 99725-44-7