Stampa…
4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
H50303.03 H50303.MD
H50303.03EA 197 EUR
H50303.03 H50303.MD
4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 50392-78-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD02245004
Formula: C₇H₁₀N₂
Peso molecolare: 122,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02245004
CAS Number: 50392-78-4
ADR: 8,III