Stampa…
2-Chlorothiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50155.03 H50155.06
H50155.03EA 49.6 EUR
H50155.03 H50155.06
2-Chlorothiazole ≥97%
2-Chlorothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3034-52-4 Molecular Formula: C3H2ClNS Formula Weight: 119.57 MDL No.: MFCD00210701
Formula: C₃H₂ClNS
Peso molecolare: 119,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210701
CAS Number: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9