4-Amino-3-iodopyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 88511-27-7
Molecular Formula: C5H5IN2
Formula Weight: 220.01
MDL No.: MFCD02663853
Formula:
C₅H₅IN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02663853 CAS Number: 88511-27-7 |