Stampa…
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H32823.03 H32823.09
H32823.03EA 81.8 EUR
H32823.03 H32823.09
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 401-94-5 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 77-81° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00061229
Formula: C₇H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 206,12 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061229
CAS Number: 401-94-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III