(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,3-Dichlorophenylacetic acid
H32763.06
H32763.14
H32763.06EA
42.5
EUR
H32763.06
H32763.14
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10236-60-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 132-136°
MDL No.: MFCD01861393
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Peso molecolare: 205,04 g/mol Punto di fusione: 132…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01861393 CAS Number: 10236-60-9 |