Stampa…
4-Bromo-o-cresol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06 H32307.14
H32307.06EA 76.9 EUR
H32307.06 H32307.14
4-Bromo-o-cresol ≥97%
4-Bromo-o-cresol
Purity: 97% CAS No.: 2362-12-1 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00055435
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055435
CAS Number: 2362-12-1