Stampa…
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32269.03 H32269.06
H32269.03EA 31.1 EUR
H32269.03 H32269.06
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid ≥98%
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 93224-85-2 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00672929
Formula: C₇H₄BrClO₂
Punto di fusione: 148…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672929
CAS Number: 93224-85-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III