3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 79944-64-2
Molecular Formula: C7H6ClFO
Formula Weight: 160.58
Refractive Index: 1.5310
Formula:
C₇H₆ClFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788554 CAS Number: 79944-64-2 |