Stampa…
2-Phenylquinoline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31920.03 H31920.06
H31920.03EA 79.2 EUR
H31920.03 H31920.06
2-Phenylquinoline ≥99%
2-Phenylquinoline
Purity: 99+% CAS No.: 612-96-4 Molecular Formula: C15H11N Formula Weight: 205.26 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 363° MDL No.: MFCD00011568
Formula: C₁₅H₁₁N
Peso molecolare: 205,26 g/mol
Punto di ebollizione: 363 °C
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011568
CAS Number: 612-96-4
EINECS: 210-326-7