Stampa…
3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31705.MD H31705.03 H31705.06
H31705.MDEA 100 EUR
H31705.MD H31705.03 H31705.06
3-Fluoro-2-hydroxypyridine ≥97%
3-Fluoro-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 1547-29-1 Molecular Formula: C5H4FNO Formula Weight: 113.09 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° MDL No.: MFCD03095042
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095042
CAS Number: 1547-29-1