4-Mercapto-4-methyl-2-pentanone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
Purity: 98%
CAS No.: 19872-52-7
Molecular Formula: C6H12SO
Formula Weight: 132.23
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 174°
UN No.: 3336
MDL No.: MFCD00085208
Formula:
C₆H₁₂OS Peso molecolare: 132,23 g/mol Punto di ebollizione: 174 °C Densità: 0,961 Flash Pt: 54 °C (129 °F) |
MDL Number:
MFCD00085208 CAS Number: 19872-52-7 EINECS: 243-386-8 ADR: 3,III |