Stampa…
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31689.03 H31689.06 H31689.14
H31689.03EA 52.3 EUR
H31689.03 H31689.06 H31689.14
2,5-Dibromobenzaldehyde ≥97%
2,5-Dibromobenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 74553-29-0 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 88-102° MDL No.: MFCD00462864
Formula: C₇H₄Br₂O
Peso molecolare: 263,92 g/mol
Punto di fusione: 88…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462864
CAS Number: 74553-29-0