4-Fluorophthalic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 320-97-8
Molecular Formula: C8H5FO4
Formula Weight: 184.12
Odour: Odourless
Melting Point: 154-158°
MDL No.: MFCD06208213
Formula:
C₈H₅FO₄ Punto di fusione: 154…158 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06208213 CAS Number: 320-97-8 |