2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 144100-07-2
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Melting Point: 30-34°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03095258
Formula:
C₅H₃BrFN Punto di fusione: 30…34 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03095258 CAS Number: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |