Stampa…
2-Amino-6-fluoropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H30629.03 H30629.06
H30629.03EA 81.5 EUR
H30629.03 H30629.06
2-Amino-6-fluoropyridine 97%
2-Amino-6-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 1597-32-6 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 58-62° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04114200
Formula: C₅H₅FN₂
Peso molecolare: 112,11 g/mol
Punto di fusione: 58…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114200
CAS Number: 1597-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III