Stampa…
4-Ethylbenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Ethylphenyl)methanol
H30459.03 H30459.06
H30459.03EA 41.6 EUR
H30459.03 H30459.06
4-Ethylbenzyl alcohol ≥99%
4-Ethylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 768-59-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5275 Boiling Point: 115-117°/9mm MDL No.: MFCD00004666
Formula: C₉H₁₂O
Peso molecolare: 136,19 g/mol
Punto di ebollizione: 115…117 °C (9 mmHg)
Densità: 1,028
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004666
CAS Number: 768-59-2
EINECS: 292-198-8