2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
H30384.06
H30384.14
H30384.06EA
104
EUR
H30384.06
H30384.14
2-Acetyl-4-chlorothiophene ≥98%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Purity: 98+%
CAS No.: 34730-20-6
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00082791
Formula:
C₆H₅ClOS Peso molecolare: 160,62 g/mol Densità: 1,334 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082791 CAS Number: 34730-20-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |