Stampa…
2-Amino-3-chloropyridine 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H30166.03 H30166.06
H30166.03EA 119 EUR
H30166.03 H30166.06
2-Amino-3-chloropyridine 95%
2-Amino-3-chloropyridine
Purity: 95% CAS No.: 39620-04-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD03541052
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03541052
CAS Number: 39620-04-7