Stampa…
4-Chloro-m-anisidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
H28331.14 H28331.06
H28331.14EA 398 EUR
H28331.14 H28331.06
4-Chloro-m-anisidine ≥98%
4-Chloro-m-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 13726-14-2 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 78-81° UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00672967
Formula: C₇H₈ClNO
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672967
CAS Number: 13726-14-2
UN: 2233
ADR: 6.1,III