Stampa…
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chlorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Chloro-1,3-benzothiazol-2-amine
H27877.06 H27877.14
H27877.06EA 37.8 EUR
H27877.06 H27877.14
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 95-24-9 Molecular Formula: C7H5ClN2S Formula Weight: 184.64 Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD00053557
Formula: C₇H₅ClN₂S
Peso molecolare: 184,65 g/mol
Punto di ebollizione: 344 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 199…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053557
CAS Number: 95-24-9
EINECS: 202-402-3