3-(3-Fluorophenyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 458-45-7
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 125°/10mm
MDL No.: MFCD01310821
Formula:
C₉H₉FO₂ Punto di ebollizione: 125 °C (10 mmHg) Punto di fusione: 43…47 °C Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01310821 CAS Number: 458-45-7 |