Stampa…
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H27744.06 H27744.03
H27744.06EA 121 EUR
H27744.06 H27744.03
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 13737-36-5 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 178-180° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010632
Formula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010632
CAS Number: 13737-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III