Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H27651.06 H27651.14
H27651.06EA 84.4 EUR
H27651.06 H27651.14
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 65039-09-0 Molecular Formula: C6H11ClN2 Formula Weight: 146.62 Flash Point: 186°(367°F) Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD00074843
Formula: C₆H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 146.62 g/mol
Punto di fusione: 77…80 °C
Densità: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 186 °C (367 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074843
CAS Number: 65039-09-0