Stampa…
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03 H27632.06
H27632.03EA 83.6 EUR
H27632.03 H27632.06
3-Bromopyridine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 55758-02-6 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Melting Point: 96-99° Boiling Point: 120°/4mm MDL No.: MFCD02683288
Formula: C₆H₃BrN₂
Peso molecolare: 183,01 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683288
CAS Number: 55758-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III