Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: EMIM ESU
H27571.18 H27571.30
H27571.18EA 66.3 EUR
H27571.18 H27571.30
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate ≥99%
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Purity: 99% CAS No.: 342573-75-5 Molecular Formula: C8H16N2O4S Formula Weight: 236.29 Flash Point: 162°(324°F) Melting Point: -30° MDL No.: MFCD06798189
Formula: C₈H₁₆N₂O₄S
Peso molecolare: 236,29 g/mol
Punto di fusione: < –30 °C
Densità: 1,24
Flash Pt: 162 °C (324 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798189
CAS Number: 342573-75-5