Stampa…
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
H27356.09 H27356.03
H27356.09EA 148 EUR
H27356.09 H27356.03
1-Pentyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Pentyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 85017-60-3 Molecular Formula: C11H15I Formula Weight: 274.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 88°/1mm MDL No.: MFCD00079767
Formula: C₁₁H₁₅I
Punto di ebollizione: 88 °C (1 mmHg)
Densità: 1,38
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079767
CAS Number: 85017-60-3